主要文件
1.93202
Supelco
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
CAS号:
分子量:
1235.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級:
ACS reagent
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
InChI 密鑰
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93202.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93202.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1