About This Item
线性分子式:
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
CAS号:
分子量:
1235.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
234-722-4
NACRES:
NB.21
推荐产品
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
形狀
solid
特定分析物
phosphate
技術
photometry: suitable
pH值
5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
90 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解度
400 g/L
密度
2.498 g/cm3 at 20 °C
體積密度
800 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Mo].[N+H4].[O-2].O
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
InChI 密鑰
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 较低温度下纳米结构钼铁金属间合金的新型水热法合成:本研究概述了一种在较低温度下合成钼铁金属间合金的新型水热方法,重点介绍了一种经济节能材料生产的可能途径(El Geassy等人,2023)。
- 改进型镍钼氧化铝脱氧催化剂的替代制备: 本研究讨论了一种制备性能更强的NiMo氧化铝脱氧催化剂的替代方法,该方法可能适用于合成和石化应用(Priecel et al., 2020)。
- 从豆瓣菜(十字花科)叶片提取且可用于合成MoO(3)纳米粒子的“绿色封端剂”(green capping agent)的色谱鉴定。: 该论文确定了用于合成三氧化钼纳米颗粒的植物封端剂,为更环保的纳米技术应用做出了贡献。(Shaheen & Ahmad, 2020)。
- h-MoO3和-MoO3纳米晶体的制备:可见光照射下亚甲基蓝光催化降解的比较研究.: 本研究比较了六角和正交晶系三氧化钼纳米晶体降解亚甲基蓝的效率,提供了关于其光催化行为的见解(Chithambararaj et al., 2013)。
- 新型MoO2/碳分级纳米/微复合材料:合成、表征、固态转变和噻吩HDS活性: 该研究介绍了一种可用于加氢脱硫的新型二氧化钼-碳复合材料,该材料具有很大的工业潜力(Avendaño et al., 2013)。
分析報告
含量(以 MoO₃ 计):81.0 - 83.0 %
含量((NH₄)₆Mo₇O₂₄ x 4 H₂O): ≥ 99.0 %
不溶物: ≤ 0.005 %
氯化物(Cl): ≤ 0.0005 %
硝酸盐(NO₃):通过测试
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.0005 %
磷酸盐,砷酸盐,硅酸盐(以 PO₄ 计): ≤ 0.0005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
重金属(ACS): ≤ 0.001 %
Cu(铜): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Mg(镁): ≤ 0.005 %
K(钾): ≤ 0.002 %
Na(钠): ≤ 0.01 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
符合ACS,ISO,Reag. Ph Eur
含量((NH₄)₆Mo₇O₂₄ x 4 H₂O): ≥ 99.0 %
不溶物: ≤ 0.005 %
氯化物(Cl): ≤ 0.0005 %
硝酸盐(NO₃):通过测试
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.0005 %
磷酸盐,砷酸盐,硅酸盐(以 PO₄ 计): ≤ 0.0005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
重金属(ACS): ≤ 0.001 %
Cu(铜): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Mg(镁): ≤ 0.005 %
K(钾): ≤ 0.002 %
Na(钠): ≤ 0.01 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
符合ACS,ISO,Reag. Ph Eur
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1