主要文件
1.93027
Supelco
DL-乳酸
for analysis EMPARTA®
别名:
2-羟基丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)COOH
CAS号:
分子量:
90.08
Beilstein:
1209341
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI 密鑰
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93027.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93027.2521: 2.5 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash