Key Documents
189482
Sigma-Aldrich
Autocamtide-2相关抑制肽,肉豆蔻酰化
The Autocamtide-2 Related Inhibitory Peptide, Myristoylated controls the biological activity of calmodulin-dependent protein kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
别名:
Autocamtide-2相关抑制肽,肉豆蔻酰化, 肉豆蔻酰化AIP,Myr-N-KKALRRQGAVDAL-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C78H142N22O20
分子量:
1708.10
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解度
water: 1 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
该肽对应于在N末端被肉豆蔻酰化的AIP(目录编号189480),从而增强了其细胞渗透性。
该肽对应于在N末端被肉豆蔻酰化的AIP(目录编号189480),从而增强了其细胞渗透性。
生化/生理作用
主要靶标
钙调蛋白依赖性蛋白激酶(CaM激酶)-2
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
靶标IC50:40 nM,针对cam激酶-2
警告
毒性:标准处理(A)
序列
Myr-N-Lys-Lys-Ala-Leu-Arg-Arg-Gln-Glu-Ala-Val-Asp-Ala-Leu-OH
外觀
作为三氟乙酸盐提供。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存3个月。
其他說明
Gailly, P., et al. 1998.Cell Calcium 24, 293.
Ishida, A., and Fujisawa, H. 1995.J. Biol. Chem.270, 2163.
Ishida, A., et al. 1995.Biochem.Biophys.Res. Commun.212, 806.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1