Key Documents
1.88050
Supelco
Water Standard
0.01%, Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 0.1 mg H₂O Aquastar®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115601
酶委員會索引編號:
215-535-7
NACRES:
NA.24
product name
水标准液, 0.01%, Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 0.1 mg H₂O Aquastar®
等級
reference material
品質等級
agency
ISO 17025
蒸汽壓力
10 hPa ( 20 °C)
產品線
Aquastar®
形狀
liquid
自燃溫度
465 °C
expl. lim.
1.7-7.5 % (v/v)
技術
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
137 °C/1013 hPa
mp
-34 °C (xylene)
轉變溫度
flash point 25 °C
溶解度
0.2 g/L
密度
0.86 g/mL at 20 °C
格式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
0.01%水标采用高纯水和试剂通过重量法制备而成。其经过DIN EN ISO/IEC 17025认可质控(QC)实验室表征。该标准品的含水量按照ISO 760要求,通过卡尔费休直接库仑法滴定测定。
應用
本品可作为标准物质,用于根据ISO 9001 7.1.5《监视与量测资源》要求,验证卡尔费休库仑法滴定仪的准确度。也可按照欧洲药典2.5.32《微量水分测定法》标准,检查测定结果的准确度。
特點和優勢
  • 包装在方便的8 mL玻璃安瓿中。每盒含10支一次性安瓿
  • 提供批次特定的分析证书(CoA),附有准确测定的批次含水量数据、分析方法、NIST批次和最短保质期
  • 经ISO/IEC 17025认证实验室检测和验证
  • 可直接溯源至SI单位(kg),并经NIST二级参考标准2890验证
  • 保质期18个月
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析報告
检测(H₂O):0.090 - 0.110 mg/g
法律資訊
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試劑
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
77.0 °F
閃點(°C)
25 °C