主要文件
1.88007
Supelco
容量法单组份溶剂(醛酮专用)
suitable for Karl Fischer Titration, Aquastar®
别名:
Ketone Solvent Blend
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115601
NACRES:
NA.21
产品名称
容量法单组份溶剂(醛酮专用), suitable for Karl-Fischer titration
產品線
Aquastar®
品質等級
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: volumetric
技術
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
轉變溫度
flash point 31 °C
密度
0.924 g/cm3 at 20 °C
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Solvent for volumetric Karl Fischer Titration with one component reagents for aldehydes and ketones Aquastar®
法律資訊
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
87.8 °F
閃點(°C)
31 °C
访问文档库
实验方案
Summary application report for analysis of moisture in Methyl ethyl ketone, 2-Butanone.
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone