Key Documents
17-622
Sigma-Aldrich
ChIPAb+ 三甲基-组蛋白H3(Lys27)- ChIP验证的抗体和引物组
from rabbit, purified by using Protein A
别名:
Chip Antibody and primer set, H3K27me3 ChIP, H3K27me3, Histone H3 (tri methyl K27), Histone H3K27me3, Histone H3K27me3 ChIP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.32
生物源
rabbit
品質等級
無性繁殖
polyclonal
純化經由
using Protein A
物種活性
human, mouse
製造商/商標名
ChIPAb+
Upstate®
技術
ChIP: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
基因資訊
human ... H3F3B(3021)
一般說明
每批,
每次对全部ChIPAb+抗体的染色质沉淀进行单独验证。每个ChIPAb+抗体组均包含对照引物(通过qPCR对每个批次进行检测),以在基因座特异性环境下对IP结果进行生物学验证。提供了qPCR方案和引物序列,使研究人员能够在染色质环境中使用我们的抗体时验证ChIP方案。
每组还包括阴性对照抗体,以确保ChIP反应的特异性。ChIPAb+三甲基组蛋白H3(Lys27)组包括抗三甲基组蛋白H3(Lys27)抗体,阴性对照抗体(纯化的兔IgG)和qPCR引物,可扩增人α卫星的139 bp区域。三甲基组蛋白H3(Lys27)和阴性对照抗体以可扩展的“每个ChIP”反应大小提供,可用于功能上验证三甲基组蛋白H3(Lys27)相关染色质的沉淀。
组蛋白的甲基化可以发生在两个不同的残基上:精氨酸或赖氨酸。组蛋白甲基化可以与转录激活或抑制相关,具体取决于甲基化残基。组蛋白H3的赖氨酸27可以通过不同的组蛋白甲基转移酶(例如,EZH2或NSD3)单甲基化、二甲基化或三甲基化(组蛋白H3单甲基Lys27、组蛋白H3二甲基Lys27或组蛋白H3三甲基Lys27)。该残基的甲基化主要与转录抑制有关。
特異性
三甲基组蛋白H3 (Lys27)
预计具有广泛的物种交叉反应性。
免疫原
KLH缀合合成的2X支肽,包含序列...AR(me3K)SAP...,其中me3K对应于人组蛋白H3残基27处的三甲基赖氨酸。
表位:三甲基Lys27
應用
三甲基组蛋白H3(Lys27)ChIP验证的抗体&引物组,包括ChIP级抗体 & 特异性对照PCR引物用于H3K27me3染色质免疫沉淀。
染色质免疫沉淀:
使用4 μg纯化的抗三甲基组蛋白H3(Lys27)抗体或正常兔IgG和Magna ChIP A试剂盒(目录号17-610)对从2x106 HeLa细胞制备的超声染色质进行染色质免疫沉淀。使用位于人GAPDH启动子侧翼的ChIP引物GAPDH和靶向人MyoD启动子的引物,通过qPCR验证了三甲基组蛋白H3(Lys27)相关DNA片段的成功富集。
关于实验详细信息,请参阅EZ-Magna ChIP A(目录号17-408)或EZChIP(目录号17-371)试剂盒方案。
蛋白质印迹分析:
重组组蛋白H3(泳道2)和HeLa细胞酸提取物(泳道1)通过电泳分离,转移到硝酸纤维素中,用1:5000稀释的抗三甲基组蛋白H3 Lys27(0.4 μg/mL)进行探测。
使用HRP偶联的山羊抗兔二抗和化学发光检测系统观察蛋白质(请参见图)。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
包裝
25次测定/试剂盒,约4 μL/染色质免疫沉淀。
成分
抗三甲基组蛋白H3(Lys27)多克隆抗体,1小瓶
多克隆对照兔血清,1小瓶
人α-卫星引物组,1小瓶
品質
染色质免疫沉淀:
使用4 μg纯化抗体或正常兔IgG和Magna ChIP® A试剂盒(目录号17-610)对从3x106 NIH3T3 L1细胞制备的超声染色质进行染色质免疫沉淀。使用ChIP引物人α-卫星通过qPCR验证了与三甲基组蛋白H3
(Lys27)相关的DNA片段的成功富集(请参见图)。
关于实验详细信息,请参阅EZ-Magna ChIP A(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)试剂盒方案。
標靶描述
17 kDa
外觀
抗-三甲基组蛋白H3(Lys9)(兔多克隆IgG)。一小瓶含有100 μg蛋白A纯化IgG,溶于100 μL缓冲液中,缓冲液含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15 M NaCl和0.05%叠氮化钠。储存于-20°C。
正常兔IgG。一瓶含125 μg纯化兔IgG,溶于125 μL储存缓冲液(含0.1%叠氮化钠)。储存于-20°C。
ChIP引物人α-卫星。一个小瓶含有75 μL 5 μM人α卫星特异性的对照引物。储存于-20°C。
对于:CTG CAC TAC CTG AAG AGG AC
REV: GAT GGT TCA ACA CTC TTA CA
儲存和穩定性
自发货之日起在-20°C下保存1年
分析報告
对照
1小瓶,含有75 μL的5 μM人α卫星特异性对照引物。储存于-20°C。
用于:CTG CAC TAC CTG AAG AGG AC
REV: GAT GGT TCA ACA CTC TTA CA
法律資訊
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
访问文档库
Long noncoding RNA-mediated maintenance of DNA methylation and transcriptional gene silencing.
Mohammad, F; Pandey, GK; Mondal, T; Enroth, S; Redrup, L; Gyllensten, U; Kanduri, C
Development null
Transgene- and locus-dependent imprinting reveals allele-specific chromosome conformations.
Lonfat, N; Montavon, T; Jebb, D; Tschopp, P; Nguyen Huynh, TH; Zakany, J; Duboule, D
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Genome-wide bovine H3K27me3 modifications and the regulatory effects on genes expressions in peripheral blood lymphocytes.
He, Y; Yu, Y; Zhang, Y; Song, J; Mitra, A; Zhang, Y; Wang, Y; Sun, D; Zhang, S
Testing null
Extensive co-operation between the Epstein-Barr virus EBNA3 proteins in the manipulation of host gene expression and epigenetic chromatin modification.
White, RE; Groves, IJ; Turro, E; Yee, J; Kremmer, E; Allday, MJ
Testing null
Temporal dynamics and developmental memory of 3D chromatin architecture at Hox gene loci.
Noordermeer, D; Leleu, M; Schorderet, P; Joye, E; Chabaud, F; Duboule, D
eLife null