一般說明
对每批、每次的全部ChIPAb+抗体的染色质沉淀进行单独验证。每个ChIPAb+抗体组均包含对照引物(通过qPCR对每个批次进行检测),以在基因座特异性环境下对IP结果进行生物学验证。提供了qPCR方案和引物序列,使研究人员能够在染色质环境中使用我们的抗体时验证ChIP方案。每组还包括阴性对照抗体,以确保ChIP反应的特异性。
ChIPAb+ 雄激素受体组包括雄激素受体抗体,正常兔IgG和扩增人前列腺特异性抗原(PSA)增强子区域的85 bp区域的对照引物。雄激素受体抗体和阴性对照以可扩展的“每个ChIP”反应大小提供,可用于功能性验证雄激素受体相关染色质的沉淀。
ChIPAb+ 雄激素受体组包括雄激素受体抗体,正常兔IgG和扩增人前列腺特异性抗原(PSA)增强子区域的85 bp区域的对照引物。雄激素受体抗体和阴性对照以可扩展的“每个ChIP”反应大小提供,可用于功能性验证雄激素受体相关染色质的沉淀。
雄激素受体(AR)是一种核受体,通过与雄激素睾酮或二氢睾酮结合而被激活。雄激素受体的主要功能是作为调节基因表达的DNA结合转录因子。然而,雄激素受体还具有独立于DNA结合的其他功能。雄激素受体与孕激素受体关系最为密切,较高剂量的孕激素可阻断雄激素受体。
特異性
可识别雄激素受体。与雌激素、孕激素或糖皮质激素受体无交叉反应。
免疫原
人雌激素受体1-21位氨基酸对应的肽(MEVQLGLGRVYPRPPSKTYRG)。
應用
染色质免疫沉淀:
将LNCaP细胞激素饥饿72小时,然后用1 µM CI-4AS-1诱导过夜。 使用1 µg正常兔IgG(产品编号PP64B)或1 µg抗雄激素受体(产品编号CS207339)和Magna ChIP HiSens(目录编号17-10460),对每个IP~1e5细胞当量进行ChIP。 使用ChIP引物,PSA(产品编号CS207379)作为阳性基因座,并使用GAPDH启动子(产品编号22-004)作为阴性基因座,通过qPCR验证了雄激素受体相关DNA片段的成功免疫沉淀。 数据表示为每个IP样品相对于每个扩增子和ChIP样品的输入染色质的输入百分比。
请参阅Magna ChIP HiSens(目录号17-10460)或EZ-MagnaChIP HiSens(目录号17-10461)方案以获取实验详细信息。
染色质免疫沉淀:
将LNCaP细胞激素饥饿72小时,然后用载体(未处理)或1 µM CI-4AS-1(处理)诱导过夜。 使用3 µg正常兔IgG(产品编号PP64B)或3 µg抗雄激素受体(产品编号CS207339)和Magna ChIP HiSens(目录编号17-10460),对每个IP~1e5细胞当量进行ChIP。 使用ChIP引物,PSA(产品编号CS207340)通过qPCR验证了雄激素受体相关DNA片段的成功免疫沉淀,阴性基因座是HNRP2AB1引物组。 报告了报告阳性基因座比阴性基因座富集倍数的Delta Delta Ct计算。
请参阅MagnaChIP HiSens(目录号17-10460)或EZ-MagnaChIP HiSens(目录号17-10461)方案以获取实验详细信息。
蛋白质印迹分析:
该抗体的1:200-1:500稀释液在20 μg人LNCaP细胞的RIPA裂解液中检测到雄激素受体。
免疫沉淀:
代表性批次从500 μg LNCaP RIPA细胞裂解液中免疫沉淀雄激素受体。
免疫细胞化学:
代表性批次的1:50稀释液在用2%甲醛/5%乙酸固定并用0.1%Triton X-100透化的LNCaP细胞中显示出雄激素受体的阳性免疫染色。
将LNCaP细胞激素饥饿72小时,然后用1 µM CI-4AS-1诱导过夜。 使用1 µg正常兔IgG(产品编号PP64B)或1 µg抗雄激素受体(产品编号CS207339)和Magna ChIP HiSens(目录编号17-10460),对每个IP~1e5细胞当量进行ChIP。 使用ChIP引物,PSA(产品编号CS207379)作为阳性基因座,并使用GAPDH启动子(产品编号22-004)作为阴性基因座,通过qPCR验证了雄激素受体相关DNA片段的成功免疫沉淀。 数据表示为每个IP样品相对于每个扩增子和ChIP样品的输入染色质的输入百分比。
请参阅Magna ChIP HiSens(目录号17-10460)或EZ-MagnaChIP HiSens(目录号17-10461)方案以获取实验详细信息。
染色质免疫沉淀:
将LNCaP细胞激素饥饿72小时,然后用载体(未处理)或1 µM CI-4AS-1(处理)诱导过夜。 使用3 µg正常兔IgG(产品编号PP64B)或3 µg抗雄激素受体(产品编号CS207339)和Magna ChIP HiSens(目录编号17-10460),对每个IP~1e5细胞当量进行ChIP。 使用ChIP引物,PSA(产品编号CS207340)通过qPCR验证了雄激素受体相关DNA片段的成功免疫沉淀,阴性基因座是HNRP2AB1引物组。 报告了报告阳性基因座比阴性基因座富集倍数的Delta Delta Ct计算。
请参阅MagnaChIP HiSens(目录号17-10460)或EZ-MagnaChIP HiSens(目录号17-10461)方案以获取实验详细信息。
蛋白质印迹分析:
该抗体的1:200-1:500稀释液在20 μg人LNCaP细胞的RIPA裂解液中检测到雄激素受体。
免疫沉淀:
代表性批次从500 μg LNCaP RIPA细胞裂解液中免疫沉淀雄激素受体。
免疫细胞化学:
代表性批次的1:50稀释液在用2%甲醛/5%乙酸固定并用0.1%Triton X-100透化的LNCaP细胞中显示出雄激素受体的阳性免疫染色。
ChIPAb+ &雄激素受体组包括&雄激素受体抗体、正常兔IgG & 扩增人前列腺特异性抗原(PSA)增强子区域的85 bp区域的对照引物。
研究子类别
转录因子
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
包裝
每组25次测定。推荐用于:每个染色质免疫沉淀约1 µg抗体(取决于生物学背景)。
品質
染色质免疫沉淀:
使用1 µg正常兔IgG(产品编号PP64B)或1 µg抗雄激素受体(产品编号CS207339)和Magna ChIP® HiSens试剂盒(目录编号17-10460),对用激素饥饿(72H)制备超声染色质,然后诱导(1 µM CI-4AS-1)过夜LNCaP细胞(每个IP约1e5细胞当量)进行染色质免疫沉淀。 使用ChIP引物,PSA(产品编号CS207340)通过qPCR验证了雄激素受体相关DNA片段的成功免疫沉淀。
有关实验详细信息,请参阅MagnaChIP HiSens(目录号17-10460)或EZ-MagnaChIP HiSens(目录号17-10461)方案。
使用1 µg正常兔IgG(产品编号PP64B)或1 µg抗雄激素受体(产品编号CS207339)和Magna ChIP® HiSens试剂盒(目录编号17-10460),对用激素饥饿(72H)制备超声染色质,然后诱导(1 µM CI-4AS-1)过夜LNCaP细胞(每个IP约1e5细胞当量)进行染色质免疫沉淀。 使用ChIP引物,PSA(产品编号CS207340)通过qPCR验证了雄激素受体相关DNA片段的成功免疫沉淀。
有关实验详细信息,请参阅MagnaChIP HiSens(目录号17-10460)或EZ-MagnaChIP HiSens(目录号17-10461)方案。
外觀
免疫亲和纯化
抗雄激素受体(兔多克隆),产品编号CS207339。 一个小瓶,含有125 µL(0.2 µg/ µL)纯化的兔多克隆,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠,然后添加30%甘油的缓冲液中。 储存于-20°C。
正常兔IgG,产品编号PP64B。一个小瓶,包含125 µg(1.0 µg/ µL)兔IgG,溶于125 µL含有0.05%叠氮化钠的储存缓冲液中。 储存于-20°C。
ChIP引物,PSA。产品编号CS207340。一个小瓶,包含75 μL 5 μM每种对人前列腺特异性抗原增强子区域特异的引物。(chr19:51354179+51354263, hg19 build)储存于-20°C。
用于: 5’ GCC TGG ATC TGA GAG AGA TAT CAT C 3’
REV: 5’ ACA CCT TTT TTT TTC TGG ATT GTT G 3’
正常兔IgG,产品编号PP64B。一个小瓶,包含125 µg(1.0 µg/ µL)兔IgG,溶于125 µL含有0.05%叠氮化钠的储存缓冲液中。 储存于-20°C。
ChIP引物,PSA。产品编号CS207340。一个小瓶,包含75 μL 5 μM每种对人前列腺特异性抗原增强子区域特异的引物。(chr19:51354179+51354263, hg19 build)储存于-20°C。
用于: 5’ GCC TGG ATC TGA GAG AGA TAT CAT C 3’
REV: 5’ ACA CCT TTT TTT TTC TGG ATT GTT G 3’
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
包括正常兔IgG和前列腺特异性抗原(PSA)增强子区域特异性引物。
包括正常兔IgG和前列腺特异性抗原(PSA)增强子区域特异性引物。
法律資訊
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
Xuanrong Chen et al.
Cell death & disease, 13(11), 927-927 (2022-11-06)
Androgen receptor (AR) plays an important role in the progression of prostate cancer and has been targeted by castration or AR-antagonists. The emergence of castration-resistant prostate cancer (CRPC) after androgen deprivation therapy (ADT) is inevitable. However, it is not entirely
Pasquale Nigro et al.
Diabetes, 70(6), 1250-1264 (2021-02-11)
Recent studies demonstrate that adaptations to white adipose tissue (WAT) are important components of the beneficial effects of exercise training on metabolic health. Exercise training favorably alters the phenotype of subcutaneous inguinal WAT (iWAT) in male mice, including decreasing fat
Yue Cheng et al.
Experimental and therapeutic medicine, 9(6), 2319-2324 (2015-07-03)
The transformation of prostate cancer from an androgen-dependent state to an androgen-independent state is a lethal progression. Alterations in transcriptional programs are the basis of prostate cancer deterioration. The androgen receptor (AR), a member of the nuclear hormone receptor superfamily