主要文件
1.70336
Supelco
镍ICP标准品
traceable to SRM from NIST Ni(NO₃)₂ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Ni Certipur®
别名:
镍ICP校准标准液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L Ni in 2-3% HNO3
技術
ICP: suitable
pH值
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.014 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
應用
  • 用于痕量金属分析的镍ICP标准品:镍ICP标准品广泛用于环境研究,对于评估废物管理场所附近的土壤污染至关重要,因为它们可以准确测定镍和其他有毒元素。这项研究对于环境安全和公共卫生计划至关重要(Olanipekun et al., 2024)。
  • 用于ICP-MS的高纯镍校准标准品:在临床营养学方面,镍ICP标准品的纯度可确保肠外营养成分中微量元素测定ICP-MS仪器的精确校准,这对于患者安全和营养治疗至关重要(Schönenberger et al., 2023)。
  • 用于生物技术元素分析的镍参考物质:镍ICP标准品可作为毒理学研究的参考物质,例如化妆品中重金属的检测研究,确保消费品不含有害水平的镍和其他元素(Gyamfi et al., 2024)。
  • 用于科学研究的镍ICP有证标准品:在环境监测中,使用镍ICP有证标准品测定商业果汁和新鲜果汁中的镍含量,确保它们符合安全标准并保护公众健康(James et al., 2023)。
其他說明
因监管原因在美国和加拿大受阻
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2