16-213
抗-Myc标签抗体,克隆4A6,HRP结合物
clone 4A6, Upstate®, from mouse
别名:
Transcription factor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
一般說明
免疫原:对应于人Myc氨基酸410-420的多肽(MEQKLISEEDL)
特异性: 可在各种序列环境中识别含有Myc表位标签(EQKLISEEDL)的重组蛋白并具有特异性。 也识别人Myc。
物种交叉反应性: 人,其他未检测到
Ig类型:IgG
宿主:小鼠
分子量:因标记的蛋白质而异
特异性: 可在各种序列环境中识别含有Myc表位标签(EQKLISEEDL)的重组蛋白并具有特异性。 也识别人Myc。
物种交叉反应性: 人,其他未检测到
Ig类型:IgG
宿主:小鼠
分子量:因标记的蛋白质而异
Myc-Tag是衍生自人c-myc C末端区域的短合成肽序列,用作表位标签。 可以将Myc标签克隆到靶基因的上游或下游,从而产生融合蛋白,从而可以有效纯化,检测和定位靶蛋白。与其他常用标签(例如GST(30 kDa))相比,该标签的尺寸相对较小,因此不太可能干扰靶蛋白的结构或功能。 Myc表位标签被广泛用于检测重组蛋白在细菌、酵母、昆虫和哺乳动物系统中的表达。
特異性
与其他物种的交叉反应性还未经测试。
可在各种序列环境中识别含有Myc表位标签(EQKLISEEDL)的重组蛋白并具有特异性。也识别人MYC。
免疫原
对应于与 KLH偶联的人Myc氨基酸410-420的合成肽。克隆4A6。
表位:C端
應用
抗-Myc标签4A6克隆抗体HRP偶联物可检测Myc标签的水平&且已发表&并经验证用于WB。
研究子类别
表位标签
表位标签
研究类别
表位标签 & 一般用途
表位标签 & 一般用途
品質
已通过蛋白质印迹对Myc-PP2A A亚基转染的NIH/3T3裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:
该抗体以1:500的稀释度在10 µg Myc-PP2A A亚基转染的NIH/3T3裂解物中检测到myc-PP2A。
蛋白质印迹分析:
该抗体以1:500的稀释度在10 µg Myc-PP2A A亚基转染的NIH/3T3裂解物中检测到myc-PP2A。
標靶描述
因标记的蛋白质而异。
外觀
纯化的与辣根过氧化物酶(HRP)偶联的小鼠单克隆IgG1,溶于含有以下物质的缓冲液中:50%储存缓冲液(PBS,0.05%Kathon®,0.2 mg/mL BSA)和50%甘油。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
人Myc的阳性对照:在包括A431细胞裂解物、卵巢癌细胞裂解物或乳腺癌组织中广泛表达。细胞中表达的Myc融合蛋白。
人Myc的阳性对照:在包括A431细胞裂解物、卵巢癌细胞裂解物或乳腺癌组织中广泛表达。细胞中表达的Myc融合蛋白。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
Kathon is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
390.2 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
閃點(°C)
199 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
其他客户在看
Catalytic assembly of the mitotic checkpoint inhibitor BubR1-Cdc20 by a Mad2-induced functional switch in Cdc20.
Molecular Cell null
A novel transgenic mouse model of growth plate dysplasia reveals that decreased chondrocyte proliferation due to chronic ER stress is a key factor in reduced bone growth.
Disease models & mechanisms null
Journal of microbiology and biotechnology, 30(10), 1488-1494 (2020-09-03)
Rho guanine nucleotide dissociation inhibitor 1 (RhoGDI1) plays important roles in numerous cellular processes, including cell motility, adhesion, and proliferation, by regulating the activity of Rho GTPases. Its expression is altered in various human cancers and is associated with malignant
Overview of tag protein fusions: from molecular and biochemical fundamentals to commercial systems
Applied Microbiology and Biotechnology, 60, 523-533 (2003)
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 189(5), 2393-2403 (2012-08-02)
CIITA and MHC class II expression is silenced during the differentiation of B cells to plasma cells. When B cell differentiation is carried out ex vivo, CIITA silencing occurs rapidly, but the factors contributing to this event are not known.