主要文件
1.51455
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
别名:
Purospher®STAR RP-18 封端(5 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
Purospher® STAR RP-18 封端 (5µm) Hibar® 150-4.6, L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Purospher®
特點
endcapped
包裝
1 ea of
標籤範圍
17% Carbon loading
參數
400 bar pressure
65 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
表面積
330 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C18 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å pore size
工作pH值範圍
1.5-10.5
分離技術
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
儲存溫度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Purospher® STAR RP-18封端5 µm HPLC柱设计用于通用应用,并允许使用简单的流动相和优异的峰对称性分离碱性、中性和金属螯合化合物。它们基于超纯全多孔二氧化硅颗粒(B型)。 这些柱在广泛的温度范围内,从pH值1.5到10.5都提供了出色的稳定性,并适用于高达100%的水相流动相。此外,它们还展示了最好的全方位保留特性,如Tanaka测试所证。基于这些特性,Purospher® STAR RP-18封端5 µm HPLC柱可实现最大灵活性,为任何分离(包括反相分离)使用最佳色谱条件。Purospher® STAR RP-18封端 5 µm Hibar® RT 150-4.6是一种即用型不锈钢柱,适用于连接至任何HPLC系统。该色谱柱尺寸为150 mm长 x 4.6mm内径,是高分辨率HPLC分离复杂样品的最佳选择。推荐的保护柱为Purospher® STAR RP-18 封端(5 µm) LiChroCART 4-4 商品编号1.50250.0001。 对于直接连接至Hibar® RT柱,可使用适用于4-4 LiChroCART柱的Precolumn支架,商品编号1.51487.0001。商品1.51455.1003 是验证套件,含有3根来自3个不同基材批次的Purospher ®STAR RP-18 封端, 3 µm Hibar® RT 150-4.6 HPLC 柱。了解有关Purospher® STAR HPLC 和 UHPLC柱的更多信息了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
應用
用于分离黄曲霉毒素、醛类化合物、生物碱、抗生素、氨基酸、酯类、脂肪酸、酮类、亚硝胺、核苷、多氯联苯、肽类、酚类、防腐剂、类固醇和代谢类固醇等。
特點和優勢
  • 超纯二氧化硅(99.999%),具有优异的峰对称性
  • 高分离效率
  • 运行和批次间可重复结果
  • Tanaka认为最好的综合性能
  • 优异的pH值稳定性,从1.5到10.5
  • 使用高含水移动相时,不发生崩塌
  • 适用于LC-MS应用
分析報告
压力: ≤ 80 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 80000
对称性(甲苯):0,8-1.4
容量系数(甲苯):1,0-3,0
原材料:
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany