Key Documents
1.50459
Supelco
SeQuant ZIC®-pHILIC (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 50 mm x 2.1 mm
别名:
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
SeQuant ZIC®-pHILIC 5µm 树脂 50 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
材料
PEEK-lined stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L122
產品線
SeQuant
特點
endcapped: no
參數
200 bar pressure
50 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
5 cm × 2.1 mm
基質
polymeric particle platform
基質活性組
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值
1-12
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
SeQuant ZIC®-pHILIC 固定相具有与二氧化硅基ZIC®-HILIC 柱相同的高极性、键合的永久两性离子基团。因此,用户可以预期相同的选择性,但是,要在流速范围、分离效率方面做出妥协,这一点对于聚合物材料很常见。更耐用的载体令其可用于更广的pH范围,这对某些应用很有利。
柱尺寸为50 mm 长x 2.1 mm 内径,是以低滞留体积的UHPL或优化HPLC 仪分离极性化合物的最佳选择
SeQuant ZIC®-pHILIC HPLC 柱是需要极端洗脱条件的难分离极性亲水化合物的首选方案
这些聚合物基柱 在pH 2 至10下有良好的pH稳定性,具有稠密键合的真正的两性离子基团和1:1电荷平衡。这导致了简单直接、可复制的分离,pH调节范围宽,实现最优的分离选择性和检测灵敏度。此外 SeQuant ZIC®-pHILIC 柱最大程度减少高离子选择性蒸发检测技术(如荷电气溶胶检测器(CAD))中的背景噪音。
SeQuant ZIC®-pHILIC 柱含5 μm 聚合物颗粒,有各种分析尺寸 。分离极性亲水化合物的其它选择包括二氧化硅基带有相同功能团的SeQuant ZIC®-HILIC 柱和带有互补选择性的SeQuant ZIC®-cHILIC 柱。
了解更多有关 Supelco HPLC 柱系列和方法开发的信息
手册:HPLC 和 UHPLC Column 柱选择指南
手册:HPLC实用指南- 方法开发指南
分析報告
理论塔板数(N/m)(胞嘧啶): ≥ 40000
对称性(胞嘧啶):0.95 - 1.40
法律資訊
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany