主要文件
1.50435
Supelco
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm x 2.1 mm Guard Column
别名:
亲水性相互作用液相色谱保护柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
产品名称
SeQuant® ZIC-HILIC 保护柱 20 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
材料
PEEK-lined stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L114
產品線
SeQuant®
特點
endcapped: no
參數
550 bar pressure
70 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
2 cm × 2.1 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
ZIC-HILIC bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
200 Å pore size
工作pH值
1.5-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
SeQuant® ZIC®-HILIC 保护柱可防止分析分离柱污染。
SeQuant® ZIC®-HILIC柱 用于截留和分离所有类型的极性和亲水化合物,可实现高选择性、可重复性、稳定的色谱分析。
二氧化硅基ZIC®-HILIC吸附剂有键合的固定相,该固定相由高极性永久两性离子组成。1:1 两性离子电荷平衡有利于分析选择性,使得ZIC®-HILIC 柱总体呈电中性,具有重要的弱离子相互作用。 方法开发过程中不依赖于pH的永久两性离子有利于调节ZIC®-HILIC柱的选择性,确保洗脱剂优化过程中只有分析物(而不是柱)受到影响。
由于有利的截留特性和稳定的性能,SeQuant® HILIC柱备受到全球无数实验室的青睐。例如,美国食品药品管理局推荐将SeQuant® ZIC®-HILIC 用于分析三聚氰胺和相关物质。SeQuant® HILIC柱具有良好的稳定性和低流失率。这些特点令其特别适用于LC-MS应用,在这种应用中高背景噪音会导致信号抑制和对定量测定的干扰,同时增加仪器磨损。高稳定性令这些高效的HILIC柱受到传统HPLC应用的青睐
了解更多有关Supelco HPLC 柱系列和方法开发的信息:
手册:HPLC 和 UHPLC Column 柱选择指南
手册:HPLC实用指南- 方法开发指南
應用
  • 妥布霉素和林可霉素的LC-MS/MS测定方法的建立与验证:展示了SeQuant ZIC-HILIC保护柱在药物动力学研究中的应用,重点关注生物基质中药物化合物的高精度测量。这种方法对于确保准确的剂量和监测治疗水平至关重要,对临床试验和医学研究至关重要(Pandey S et al., 2020)。
分析報告
测试范围:符合
法律資訊
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany