主要文件
1.50248
Supelco
Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
Purospher® STAR NH2 (5 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
Purospher® STAR NH2 (5 µm) LiChroCART 250-4.6, L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L8
產品線
Purospher®
特點
endcapped: no
包裝
1 ea of
標籤範圍
3.5% Carbon loading
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
表面積
330 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
NH2 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
Purospher® STAR NH2, 5µ m HPLC柱广泛用于碳水化合物分析,典型的流动相由乙腈和水组成。就其极性而言,这些柱介于祼硅胶和反相硅胶之间。因此,Purospher® STAR NH2 可作用离子交换剂。在酸性溶液中,NH2基团被质子化(-NH3+X-),因此表现出弱阴离子交换剂的特性。中极性的Purospher® STAR NH2柱具有亲水性和疏水性,因此可以在反相(HILIC)和正相条件下使用。但其保留性弱于硅胶或反相支架。Purospher® STAR NH2柱基于超纯全多孔二氧化硅颗粒(B型)。 Purospher® STAR NH2,5 µm LiChroCART 250-4.6是一种柱状色谱柱,需要配备manuCART柱状色谱柱支架,商品编号1.51486.0001。保护柱推荐采用Purospher® STAR NH2(5 µm)LiChroCART 4-4商品编号1.50267.0001。 安装有manuCART柱状色谱柱支架的LiChroCART柱状色谱柱只需用手将其握住即可操作,其最大稳定压力为250 bar。对于更高的压力稳定性要求,可使用Purospher® STAR NH2, 5 µm Hibar® RT 250-4.6 HPLC柱,商品编号1.51913.0001。该色谱柱尺寸为250 mm长 x 4.6 mm内径,是HPLC分离复合物的最佳选择。了解更多有关 Purospher® STAR HPLC和UHPLC柱的信息了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
應用
适用于醇、羧酸、脂溶性维生素、核苷酸、类固醇、糖、糖醇、甜味剂和水溶性维生素的分离。
特點和優勢
  • 超纯二氧化硅(99.999%)
  • 低硅烷醇活性
  • 运行和批次间可重复结果
分析報告
压力: ≤ 60 bar
理论塔板数(N/m)(2-硝基甲苯): ≥ 50000
对称性(2-硝基甲苯):0.8 - 1.4
容量系数(2-硝基甲苯): ≤ 3.0
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany