产品名称
Purospher® RP-18 封端(5 µm) LiChroCART™ 250-4, L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Purospher®
特點
endcapped
包裝
1 ea of
標籤範圍
18% Carbon loading
參數
250 bar pressure
65 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
25 cm × 4 mm
表面積
350 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C18 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å pore size
工作pH值
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
HPLC柱
Purospher® RP-18封端是一种多功能的高纯度HPLC色谱柱,可产生出色的峰形。Purospher<TMSYMBOL></TMSYMBOL> RP-18封端在其色谱特性总和中的出色平衡,是使用更简单的中性洗脱液更好地分离复杂样品的关键。Purospher<TMSYMBOL></TMSYMBOL> RP-18封端的良好化学稳定性使得能够在pH值为8时长时间使用流动相条件。与HPLC系统的连接通过使用manu-CART NT柱支架(1.51486)完成。
分析報告
压力: ≤ 140 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 65000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯): ≤ 3.0
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 65000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯): ≤ 3.0
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany