Key Documents
1.46029
Millipore
HAYFLICK琼脂
suitable for microbiology, plate diam. 60 mm, For general mycoplasma detection, box of 20 plates
别名:
支原体琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106217
NACRES:
NA.75
agency
EP 2.6.7
USP
品質等級
無菌
sterile; aseptically filled
形狀
plate
特點
ready-to-use
ICR Settle plates
包裝
box of 20 plates
板直徑
60 mm
pH值
7.8 ( in H2O)
應用
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
mycoplasma
一般說明
HAYFLICK琼脂补充了马血清,以提供可用的胆固醇和脂肪酸。脱氧核糖核酸提供了支原体不能合成的嘌呤和嘧啶碱基。酚红使培养基颜色变为黄色或紫色,表明支原体生长。青霉素抑制伴随菌群的生长。
應用
HAYFLICK琼脂建议用于一般检测药品中的支原体,尤其是疫苗原液、细胞库和病毒培养物中的支原体。
特點和優勢
  • 即用型便利,无需进一步制备步骤。
  • 药品,如生物制药、疫苗、细胞培养物和病毒培养物。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Mycoplasma testing and detection is preformed because contamination with these bacteria can pose a significant challenge for biopharmaceutical manufacturing.