主要文件
1.46006
Millipore
FREY琼脂
suitable for microbiology, For avian mycoplasma detection, pkg of 60 mm plates (20 plates per box)
别名:
支原体琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106200
NACRES:
NA.75
agency
EP 2.6.7
USP
品質等級
無菌
sterile; aseptically filled
形狀
plate
特點
ready-to-use
包裝
pkg of 60 mm plates (20 plates per box)
pH值
7.8 ( in H2O)
應用
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
mycoplasma
一般說明
FREY琼脂补充了猪血清,以提供可吸收的胆固醇和脂肪酸,而NAD可使滑液囊支原体生长。培养基中酚红使培养基颜色变为黄色或紫色,表明支原体生长。此外,青霉素抑制伴随细菌菌群的生长。
應用
建议使用FREY琼脂检测药品中的禽类支原体,尤其是疫苗原液、细胞库和病毒培养物中的禽类支原体。
特點和優勢
  • 即用型便利,无需进一步制备步骤。
  • 药品,如生物制药、疫苗、细胞培养物和病毒培养物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
Mycoplasma testing and detection is preformed because contamination with these bacteria can pose a significant challenge for biopharmaceutical manufacturing.