主要文件
14-531-M
Sigma-Aldrich
EGFR蛋白,活性,10 µg
Active, N-terminal GST-tagged human EGFR kinase domain, amino acids 696-end, for use in Enzyme Assays.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
分子量
Mw 86 kDa
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable
UniProt登錄號
一般說明
N-末端GST标记的人EGFR激酶结构域,氨基酸696-末端
产品来源:杆状病毒在Sf21昆虫细胞中表达的人EGFR。
包裝
也提供250 µg的规格-订购250 µg的规格时,请致电咨询价格和供货情况,参考目录号14-531M。
品質
通过血管紧张素II肽底物的磷酸化进行常规评估
其他說明
关于比活相关数据,请参阅该酶的单独批次的检验报告。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany