Key Documents
14-494
Sigma-Aldrich
组蛋白H3,人重组
Recombinant human histone H3.
别名:
H3, Histone H3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
分子量
Mw ~17 kDa
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
基因資訊
human ... H3F3B(3021)
一般說明
产品来源:在大肠埃希菌中产生的人组蛋白H3
應用
重组人组蛋白H3。
包裝
也有大规格,请查询价格和供货情况。
品質
通过其作为体外酶促反应(如PCAF乙酰化)的底物进行常规评估
外觀
FPLC琼脂糖柱
冻干粉末
儲存和穩定性
冻干:自发货之日起在-20℃下可稳定保存2年。再水化:在-20℃下可稳定保存6个月。分装再水化溶于,以避免反复冷冻和解冻。
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Aurora kinase-C-T191D is constitutively active mutant.
Jabbar Khan,Sanaullah Khan,Sobia Attaullah,Ijaz Ali,Shahid Niaz Khan
BMC Cell Biology null
Histone-modifying complexes regulate gene expression pertinent to the differentiation of the protozoan parasite Toxoplasma gondii.
Saksouk, N; Bhatti, MM; Kieffer, S; Smith, AT; Musset, K; Garin, J; Sullivan et al.
Molecular and cellular biology null