Key Documents
12-440
Sigma-Aldrich
Poly (Glu4-Tyr) Peptide
lyophilized, biotin conjugate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
product name
聚(Glu4-Tyr)肽,生物素偶联物,
形狀
lyophilized
品質等級
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable
運輸包裝
wet ice
生化/生理作用
蛋白质靶标:Blk
靶标亚家族:TK
品質
常规评估为许多酪氨酸激酶的底物。
外觀
冻干
儲存和穩定性
冻干:在4°C下可保存2年。再水化:在-20°C下可保存6个月
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1