主要文件
12-404
Sigma-Aldrich
Histone H3 Peptide
biotin conjugate, residues 21-44
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
产品名称
组蛋白H3多肽,生物素标记,21-44残基, This gene contains introns & its mRNA is polyadenylated, unlike most histone genes. The protein encoded is a replication-independent member of the histone H3 family.
品質等級
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
基因資訊
human ... H3F3B(3021)
應用
该基因含有内含子&,与大多数组蛋白基因不同,其mRNA被聚腺苷酸化。编码的蛋白是组蛋白H3家族的复制非依赖性成员。
品質
已通过常规评估证明可用作组蛋白修饰酶的底物。
外觀
冻干
儲存和穩定性
冻干:在4°C下可保存2年。再水化:在-20°C下可保存6个月。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
DNA replication cycle in parthenogenetically developing eggs of the starfish Asterina pectinifera.
A Nomura,S Nemoto
Development, Growth & Differentiation null