主要文件
1.19899
Supelco
亚硝酸根(NO2)离子标准液
traceable to SRM from NIST NaNO₂ in H₂O 1000 mg/l NO₂ Certipur®
别名:
Nitrite standard for aqueous matrices ready foruse
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
品質等級
技術
ion chromatography: suitable
pH值
7 (20 °C in H2O)
應用
environmental
food and beverages
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
相关类别
分析報告
浓度     β(NO₂⁻):990 - 1010 mg/l
测定方法:铈量滴定法。
该溶液的含量是通过反滴定法测定的,该滴定法是通过相对于体积标准硫酸铁(II)乙二铵(货号1.02402)的硫酸铈(IV)(货号1.09092)标定硫酸亚铁铵(II)(货号1.03792)进行的。扩展测量不确定度为± 0.7 %(k=2,覆盖因子为95%覆盖率)。认证值可通过体积标准硫酸铁(II)乙二铵追溯至一级标准品NIST SRM 8040(NIST:美国国家标准技术研究院)。该过程由德国Darmstadt Merck KGaA公司认可的校准实验室根据DINDIN EN/ISO 17025进行测定。
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
实验方案
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction