技術
ion chromatography: suitable
密度
0.998 g/cm3 at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
分析報告
浓度 β (PO₄³⁻):990 - 1010 mg/l
测定方法:银量滴定法。
该溶液的含量是用氢氧化钠标准溶液(货号1.09141)测定的,该标准溶液是用容量标准邻苯二甲酸氢钾(货号1.02400)标定的。扩展测量不确定度为± 0.4 %(k=2,覆盖因子为95%覆盖率)。认证值可通过体积标准邻苯二甲酸氢钾追溯至一级标准品NIST SRM 84L(NIST:美国国家标准技术研究院)。该过程由德国Darmstadt Merck KGaA公司认可的校准实验室根据DINDIN EN/ISO 17025进行测定。
测定方法:银量滴定法。
该溶液的含量是用氢氧化钠标准溶液(货号1.09141)测定的,该标准溶液是用容量标准邻苯二甲酸氢钾(货号1.02400)标定的。扩展测量不确定度为± 0.4 %(k=2,覆盖因子为95%覆盖率)。认证值可通过体积标准邻苯二甲酸氢钾追溯至一级标准品NIST SRM 84L(NIST:美国国家标准技术研究院)。该过程由德国Darmstadt Merck KGaA公司认可的校准实验室根据DINDIN EN/ISO 17025进行测定。
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany