主要文件
1.19681
Millipore
PharmPrep® P Si100,10µm
PharmPrep® P Si100, 10µm. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
别名:
二氧化硅
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SiO2
CAS号:
分子量:
60.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41115709
酶委員會索引編號:
231-545-4
材料
spherical silica gel
品質等級
效力
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
參數
≤25 bar max. pressure
孔徑
10 nm mean pore size
pH值
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
體積密度
200‑800 kg/m3
應用
plasma purification
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Purity (Al): ≤ 50 ppm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
theoretical number of plates (2-Nitrotoluene): ≥ 18000 1 / m
Pressure: ≤ 25 bar
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Particle Size (d10): 5.0 - 8.0 µm
Particle Size (d50): 9.0 - 14.0 µm
Particle Size (d90): 13.0 - 21.0 µm
法律資訊
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany