化驗
≥99% (acidimetric)
技術
ion pair chromatography: suitable
損耗
≤2 loss on drying, 120°C; 4h; vacuum
透射率
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH值
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
適合性
passes test for identity (IR)
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCC
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
己烷-1-磺酸钠是一种在离子对色谱中常用的离子对试剂。它可以作为离子对试剂,与分析物形成中性平衡,从而在色谱分析过程中提高保留和改善分离。
應用
己烷-1-磺酸钠可用作:
- HPLC稳定性指示方法中的流动相成分之一,用于同时测定水溶性维生素和防腐剂。
- 反向超高效液相色谱(UPLC)方法中的缓冲组分,用于同时测定药物剂型中的磷酸西格列汀一水合物和盐酸二甲双胍。
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2