主要文件
8.41036
Sigma-Aldrich
癸烷-1-磺酸钠盐
for synthesis
别名:
癸烷-1-磺酸钠盐, 1-癸烷磺酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H21NaO3S
CAS号:
分子量:
244.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
236-525-9
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
>300 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
分析報告
含量测定(离子交换后酸量滴定): ≥ 98.0 %
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3