主要文件
1.17084
Millipore
MAS-100 Iso NT®硅胶垫片
with standard base, for use with MAS-100® Iso, pkg of 5 pieces
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122409
NACRES:
NA.74
材料
silicone gasket
agency
non-compendial
特點
disposable
包裝
pkg of 5 pieces
應用
air monitoring
pharmaceutical
相容性
for use with MAS-100® Iso
運輸包裝
ambient
儲存溫度
no temp limit
一般說明
MAS-100 ISO NT®硅胶垫圈是专门用于MAS-100 ISO NT®和MAS-100 ISO MH®的附加附件。 专门开发了MAS 100 Iso系列微生物空气采样器,用于监测和测量洁净室、RABS和隔离器中固定采样位置的微生物污染。硅胶垫圈由透明铂固化硅胶制成,可通过高压灭菌。硅胶垫圈用于密封MAS-100 Iso产品系列仪器上的三向夹钳连接。垫圈表面光滑无孔,无层流凹槽和增加,边缘无撕裂和缺口。
應用
MAS-100 ISO NT®硅胶垫圈是用于密封器械上的三向夹钳连接的附加附件。MAS-100 Iso系列器械广泛用于制药应用。
法律資訊
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG