主要文件
1.17057
Supelco
Spectromelt® A50
lithium metaborate 50 %, lithium tetraborate 50 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
成份
lithium metaborate, 50%
lithium tetraborate, 50%
品質等級
儲存溫度
2-30°C
一般說明
50% 四硼酸锂/50% 偏硼酸锂
法律資訊
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2