Merck
189464
Sigma-Aldrich
聚环氧乙烷
average MV 4,000,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
别名:
PEO
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(-CH2CH2O-)n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
产品名称
聚环氧乙烷, average Mv ~4,000,000 (nominal), contains <1000 ppm BHT as inhibitor
形狀
powder
分子量
average Mv ~4,000,000 (nominal)
包含
<1000 ppm BHT as inhibitor
100-1000 ppm BHT as inhibitor
黏度
1,650-5,500 cP, 1 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
轉變溫度
Tm 65 °C
密度
1.21 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚环氧乙烷 (PEO) 是一种结晶热塑性聚合物。通常有多种分子量可供选择;较高分子量的实体称为聚(环氧乙烷)、聚氧乙烯或聚环氧乙烷。
應用
PEO 可用于制备碱金属可充电电池的聚合物电解质 PEO-盐复合物。据报道,PEO-聚酯胶束已被用于药物输送。据报告,PEO 水凝胶可用于培养基,替代琼脂。交联 PEO 可用于药物输送和血液过滤。化合物与高分子量的 PEO 形成缔合物;例如:
  • 溴与 PEO 结合控释,
  • 羧甲基葡聚糖和 carechol 单宁与 PEO 形成复合物,作为粘合剂,
  • 甲基乙烯基醚与马来酸酐的共聚物与 PEO 形成复合物,用于非水油墨的微胶囊化。
工业上,PEO 可用于沥青乳液的改性、炉甘石乳液的分散剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bailey FE
Alkylene Oxides and Their Polymers null
Whelan T
Polymer Technology Dictionary null
FE Jr Bailey
Poly(Ethylene Oxide) null
Hart DS
Polyethylene Oxide-polyester Micelles for Drug Delivery null
Yi Huang et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-21)
Controlling the rheological property of suspensions consisting of colloidal particles and polymers is necessary in industry. Especially, gels induced by shear (shake-gel) are interesting phenomena in rheological field. To gain insight into the shake-gel phenomena of the aqueous suspensions of