主要文件
1.14554
Supelco
镍测试管
photometric, 0.10-6.00 mg/L (Ni), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
nickel
測量範圍
0.10-6.00 mg/L (Ni)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Dimethylglyoxime)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法 0.10 - 6.00 mg/l Ni Spectroquant®
该Spectroquant®镍测试可以准确定量各种水中的镍离子。镍(II)离子被碘氧化,然后与二甲基乙肟在氨溶液中转化为红棕色络合物,该络合物用光度法测定。
MQuant®试纸可用于以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®测试)之前对镍浓度和可能的稀释因子进行估算。
我们所有的反应池和测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该Spectroquant®预装测试盒随附预装的16 mm圆形测试盒以及根据说明书中所述流程进行分析所需的所有试剂。
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
实验方案
Photometric determination with Dimethylglyoxime subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Dimethylglyoxime subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination with Dimethylglyoxime subsequent to decomposition with acid and Perhydrol.