產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L Pd in 0.5 M HNO3
技術
AAS: suitable
pH值
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,并根据和ISO/IEC 17025进行表征。该 CRM 可追溯至 SI 单位 kg 且根据国家计量研究院 (NMI), 例如. NIST的原料测量。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
在 http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
在 http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
應用
钯标准溶液可用作原子吸收光谱的校准标准品。
分析報告
1000 mg/L Pd 溶于 0.5 mol/L 硝酸中,由高纯度 Pd(NO3)2, HNO3, 和水制备
其他說明
有关我们用于ICP和ASS的 Certipur® 系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的 ICP & AAS 标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2