agency
according to ISO 6887
according to ISO 8199
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® prime
儲存條件
protect from light (Keep tightly closed and dry.)
技術
microbiological culture: suitable
顏色
light brown
pH值
6.8-7.2 (25 °C, 9.5 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
9.5 g/L
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
heterotrophic bacteria
一般說明
GranuCult® 特级 蛋白胨盐溶液,也称为最大回收稀释剂,具有等渗强度,可确保从各种来源回收生物体。它结合了稀释液中蛋白胨的保护作用和生理盐水的渗透支持。在样品稀释1-2小时内,由于蛋白胨浓度低,生物体不会繁殖。蛋白胨盐溶液符合 ISO 6887 和德国 35 Lebensmittelgesetz(德国食品法)的建议。该稀释剂可作为 RINGER 溶液的替代品,用于牛奶和液态奶制品、奶粉、奶酪、黄油、肉类和肉制品、冰淇淋和以牛奶为原料的冷藏食品。
應用
GranuCult® 特级 蛋白胨盐溶液适用于制备等渗稀释剂,以最大限度地回收生物体,特别是在牛奶和肉类检测中。
特點和優勢
- GranuCult® 提供优质的颗粒状培养基。
- 由于可降低吸入粉尘和有毒物质的风险,更安全和可持续,从而创造了更安全的工作环境。
- 具有良好的可湿性、溶解性和自由流动性。
- 方便使用,即使在温暖和潮湿环境下也能将组分分离和结块的情况降至最低。
- 批次间重复性高
- 保质期长达五年
- 测试菌株数超过所有监管要求
- 造粒技术允许培养基内添加多种补充剂,无需再额外添加
分析報告
外观(澄清度):透明
外观(颜色):无色至略微无色
pH值(25 °C):6.8 - 7.2
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(金黄色葡萄球菌ATCC 25923(WDCM 00034)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)): ≤ 100
菌落计数(金黄色葡萄球菌 ATCC 25923(WDCM 00034)):
菌落计数(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):
菌落计数(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):
回收率(金黄色葡萄球菌 ATCC 25923(WDCM00034)):70 - 130 %
在测试培养基上的回收率(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):70 - 130 %
在测试培养基上的回收率(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):70 - 130 %
孵育:在20 - 25 °C下45分钟至1小时
参考培养基:胰蛋白酶大豆琼脂,在35-37°C需氧条件下18-24小时
外观(颜色):无色至略微无色
pH值(25 °C):6.8 - 7.2
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(金黄色葡萄球菌ATCC 25923(WDCM 00034)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)): ≤ 100
菌落计数(金黄色葡萄球菌 ATCC 25923(WDCM 00034)):
菌落计数(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):
菌落计数(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):
回收率(金黄色葡萄球菌 ATCC 25923(WDCM00034)):70 - 130 %
在测试培养基上的回收率(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):70 - 130 %
在测试培养基上的回收率(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):70 - 130 %
孵育:在20 - 25 °C下45分钟至1小时
参考培养基:胰蛋白酶大豆琼脂,在35-37°C需氧条件下18-24小时
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
实验方案
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.