Key Documents
1.12416
Sigma-Aldrich
Tin(II) sulfate
LAB
别名:
Tin(II) sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
O4SSn
CAS号:
分子量:
214.77
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-302-2
品質等級
形狀
solid
效力
2207 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
體積密度
800 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/H2O4S.Sn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI 密鑰
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 92.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Cardio-vascular system, Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3