无机催化剂
无机催化剂(即非均相催化剂)是一类能够模拟酶这种天然催化剂精妙功能的负载金属。金属可通过吸收作用与固体发生结合。在此过程中,确保有足够多的活性位点可与反应物相互作用很重要。多孔材料(通常为碳、二氧化硅或氧化铝)因其表面积较大而常被选作负载材料。活性位点的数量会随着表面积的增加而增加。
非均相催化剂在工业和学术领域的加氢和交叉偶联反应中起到了关键作用。 由于这些催化剂与其他原料和目标产物化合物(一旦反应完成)占据的相不同,因此更易于被去除和循环利用。这使得无机催化剂对于工业和批量程序极具价值。但是,与有机催化剂和配体不同,非均相催化剂难以进行优化。
在非均相催化领域内,有几类转化已成为合成化学家以及越来越多非合成化学家所使用的主流方法。这些方法都是以将其开发出来的实验室而进行命名的,包括但不限于:Stille、Buchwald–Hartwig、Negishi、Heck、Miyaura–Suzuki、和Sonogashira.我们可提供无与伦比的无机催化剂产品组合用于满足您所有的研究应用需求,如负载在碳、二氧化硅或碳酸钙上的铂、钯、钌或铑。