主要文件
1.10854
Supelco
Formic acid
90%, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
别名:
甲酸溶液,甲酸溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.21
产品名称
Formic Acid 90 %, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
品質等級
化驗
90.00-90.15% (acidimetric)
形狀
liquid
自燃溫度
485 °C
expl. lim.
10-45.5 % (v/v)
雜質
≤0.050% Acetic acid (CH3COOH)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
轉變溫度
flash point 71 °C
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
相关类别
應用
  • 三级液相色谱/串联质谱法进行人血浆中内源性维甲酸的定量高通量测定: Gundersen等人(2007)的这项研究提出了一种高通量定量测定人血浆中内源性维甲酸的方法。该研究利用三级液相色谱/串联质谱,重点介绍了甲酸提高维甲酸测量灵敏度和准确性的重要性(Gundersen et al., 2007).
分析報告
含量(酸度):90.00 - 90.15 %
乙酸(CH₃COOH): ≤ 0.050 %
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
159.8 °F
閃點(°C)
71 °C