等級
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
reag. Ph. Eur.
suitable for EPA 1633
蒸汽密度
1.6 (vs air)
蒸汽壓力
44.8 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥98%
形狀
liquid
自燃溫度
1004 °F
expl. lim.
57 %
技術
mass spectrometry (MS): suitable
雜質
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetic acid (CH3COOH)
折射率
n20/D 1.370 (lit.)
pH值
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
oxalate (C2O42-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
正離子痕跡
Ag: ≤0.02 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.02 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.02 mg/kg
Mg: ≤0.5 mg/kg
Mn: ≤0.05 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.02 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI 密鑰
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
其他說明
货号为33015-4X2.5L-M 的产品即将停产。请订购33015-2.5L-M单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
货号33015-6X1L-M的产品即将停产。请订购33015-1L-M单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
121.1 °F - closed cup
閃點(°C)
49.5 °C - closed cup