主要文件
110165CBC
Sigma-Aldrich
噻托溴铵 G
TMG
别名:
(3AR,5R,6S,7R,7AR)-2-(乙基氨基)-3a,6,7,7a四氢-5-(羟甲基)-5H-吡喃并[3,2-d]噻唑-6,7-二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16N2O4S
分子量:
248.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.28
品質等級
SMILES 字串
CCNC1=N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2S1
InChI
1S/C9H16N2O4S/c1-2-10-9-11-5-7(14)6(13)4(3-12)15-8(5)16-9/h4-8,12-14H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI 密鑰
PPAIMZHKIXDJRN-FMDGEEDCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Thiamet G 是 O-GlcNAcase (Ki = 21 nM) 酶的强效抑制剂。该化合物具有口服生物利用度,可通过血脑屏障。Thiamet G 可导致基于细胞和体内检测系统中的 O-GlcNAc 修饰蛋白增加,并可降低大鼠皮质和海马中磷酸化 Tau 蛋白的水平。
Thiamet G 是一种糖苷酶抑制剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3