主要文件
110116
Sigma-Aldrich
β1-2,3,4,6-N-Acetylglucosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli
别名:
β1-2,3,4,6-N-Acetylglucosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli, N-Acetyl-β-D-glycosaminide-N-acetylglucosaminohydrolase
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.42
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
形狀
liquid
比活性
≥35 units/mL
≥80 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
do not freeze
異物活動
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, proteases, none detected
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2