产品名称
钙测试, colorimetric, 10-100 mg/L (Ca2+), MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
calcium
測量範圍
10-100 mg/L (Ca2+)
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
2-8°C
一般說明
方法:试纸条和试剂比色法,10 - 25 - 50 - 100 mg/L (Ca2+) MQuant®
Reflectoquant®铵试纸包括试纸条和所有必需的附加试剂,适于快速测定水溶性介质中的钙含量。在存在过氧化氢的条件下,钙离子与乙二醛缩双(2-羟基苯胺)反应生成红色络合物。通过目视比较试纸条的反应区与比色卡的各色块,可半定量测定钙浓度。如要定量测定不同浓度范围的钙,请选择我们的Reflectoquant®和Spectroquant®试纸。
Reflectoquant®铵试纸包括试纸条和所有必需的附加试剂,适于快速测定水溶性介质中的钙含量。在存在过氧化氢的条件下,钙离子与乙二醛缩双(2-羟基苯胺)反应生成红色络合物。通过目视比较试纸条的反应区与比色卡的各色块,可半定量测定钙浓度。如要定量测定不同浓度范围的钙,请选择我们的Reflectoquant®和Spectroquant®试纸。
應用
- Development of a blood calcium test for hypocalcemia diagnosis in dairy cows.:本研究着重于开发一种血钙检测方法,用于奶牛低血钙症诊断。该检测方法的开发和验证对提高乳品行业的动物健康和生产力有重要作用(Fu et al., 2022)。
聯結
替代:10083-1
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2