主要文件
1.09951
Supelco
乙酸 溶液
for 500 ml, c(CH₃COOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
别名:
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2H
CAS号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級
reagent
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
expl. lim.
4-19.9 % (v/v) acetic acid()
反應適用性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
1 M
技術
titration: suitable
pH值
2.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
102 °C
mp
-25 °C
轉變溫度
flash point >100 °C (External MSDS)
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
SMILES 字串
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
> 100 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4