Key Documents
1.09930
Supelco
Potassium permanganate solution
for 1000 ml, c(KMnO₄) = 0,002 mol/l (0.01 N) Titrisol®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352312
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Redox Reactions
濃度
0.002 M
技術
titration: suitable
pH值
7.3 (20 °C in H2O)
密度
1.002 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3