主要文件
1.09871
Supelco
Hydrochloric acid
Chloride standard, 1000 mg Cl¯ (HCl in H₂O) Titrisol®
别名:
盐酸标准溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCl
CAS号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
产品名称
氯离子标准浓缩液, Chloride standard, 1000 mg Cl¯ (HCl in H₂O) Titrisol®
品質等級
產品線
Titrisol®
技術
ion chromatography: suitable
pH值
0.6 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
content (Cl⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Argentometric titration
(traceable to NIST - SRM 999b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials