主要文件
1.09864
Supelco
硫酸亚铁铵溶液
c[(NH₄)₂ Fe(SO₄)₂] = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for 250 mL titration solution, Titrisol®
别名:
硫酸亚铁铵溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.21
产品名称
硫酸亚铁铵溶液, for 250 mlc[(NH₄)₂ Fe(SO₄)₂] = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
等級
reagent grade
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Complexometric reactions
濃度
0.1 M
技術
titration: suitable
pH值
0.4 (20 °C in H2O)
密度
1.25 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
應用
  • 三种相同miRNA对铁离子转运体SLC11A2的调控。:该研究考察了铁离子转运体的调节,提供了涉及硫酸铁铵的分子过程的见解,这对分析化学应用至关重要(Sugino et al., 2022)。
  • 具有超高空气稳定性的二维双(二硫代)铁(II)自供电紫外探测器。:该研究强调了使用铁(II)基材料的强大紫外光电探测器的发展,展示了硫酸铁(II)铵在制造高性能电子器件方面的潜力(Wang YC et al., 2021)。
  • 用铅笔绘制电化学传感平台。:专注于创新,具有成本效益的电化学传感器,其中铁起着关键作用,与化学分析应用相关(Foster CW et al., 2016)。
  • 不同形态铁在单壁碳纳米管净化中的催化作用。:讨论了各种铁形式的使用,包括硫酸铁铵,在加强碳基材料的净化过程中,在分析应用中具有重要意义(Suzuki T et al., 2010)。
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
实验方案
Polymers are hardly or not at all soluble in the common Karl Fischer solvents. In order to extract the water trapped within the sample the plastic must be dissolved or swollen by means of an appropriate solvent to such an extent that the water can be released through diffusion. Which solvent is appropriate depends on the properties of the plastic.