主要文件
1.09198
Supelco
Alkali blue solution
pH indicator solution
别名:
Alkali blue indicator solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12171503
NACRES:
NB.21
产品名称
Alkali blue solution, indicator
品質等級
形狀
liquid
運動黏度
0.68 cSt(40 °C)
bp
80 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 4 °C
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
λmax
603-607 nm (1 : 10 diluted)
儲存溫度
15-25°C
分析報告
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.836 - 0.838
Absorption maximum λmax. (1 : 10 diluted): 603 - 607 nm
Absorbance A (λmax; 1 : 10 diluted; 1 cm): ≥ 1.00
Suitability as indicator (according to DIN 51558): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F
閃點(°C)
4 °C