主要文件
1.06076
Supelco
甲基红(C.I.13020)
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
别名:
甲基红(C.I.13020), 4-二甲基氨基偶氮苯-2′-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H15N3O2
CAS号:
分子量:
269.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
207-776-1
NACRES:
NA.05
产品名称
甲基红(C.I.13020), indicator ACS,Reag. Ph Eur
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
形狀
powder
solid
損耗
≤5% loss on drying, 110°C
顏色
red to red-violet
visual transition interval
4.4-6.0, red to yellow
mp
178-182 °C
體積密度
300‑500 kg/m3
Amax
427-437 nm (buffer pH 6.2)
523-526 nm (buffer pH 4.5)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)
InChI 密鑰
CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析報告
鉴别(UV/VIS光谱):通过测试
外观:红色至红紫色粉末,最终带有颗粒状部分。
溶液澄清度(1 g/l;乙醇):通过测试
熔点(毛细管法,加热块中的温度测量):179 - 182 °C
转换范围:pH 4.4 - pH 6.0 红色 - 黄色
最大吸收(缓冲液pH  4.5):523 - 526 nm
最大吸收(缓冲液pH 6.2):427 - 437 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λ最大值;0.005 g/l;缓冲液pH 4.5;以无水物计算):1350 - 1500
比吸光系数 A 1%/1cm(λ最大值;0.005 g/l;缓冲液pH 6.2;以无水物计算):700 - 800
转换范围(根据ACS):通过测试
干燥失重(110 °C): ≤ 5 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2