Merck
1.08117
SAFC
硅藻土
purified and calcined, EMPROVE® ESSENTIAL, NF
制药生产
别名:
硅藻土
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
11101527
酶委員會索引編號:
272-489-0
agency
NF
品質等級
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
solid
pH值
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
溶解度
0.0037 g/L
密度
2.36 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI 密鑰
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
经过纯化和煅烧的硅藻土Emprove® Essentia主要用于高度监管的口服制药应用。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1