Merck
85665
Sigma-Aldrich
精制硅藻土(Standard Super Cel® fine)
filter aid, calcined
别名:
煅烧硅藻土
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41104900
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.24
形狀
powder
品質
calcined
成份
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.5%
Fe2O3, 1.3%
Na2O + K2O, 1.1%
SiO2, 91.1%
損耗
≤1.0% loss on ignition, 900 °C
中值粒徑
14 μm (acc. to granulometric method (laser sizer))
pH值
6.0-8.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Standard Super Cel is a registered trademark of Celite Corp.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)