主要文件
1.07561
Supelco
Extran® AP 22
greener alternative
liquid, acidic concentrate (contains citric acid)
别名:
TM=[“EXTRAN”]MA 22清洁剂;TM=[“EXTRAN”]AP 22洗涤剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103206
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
liquid
環保替代產品特色
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
雜質
32-35% Free acid (as citric acid)
pH值
3.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
環保替代類別
儲存溫度
no temp limit
相关类别
一般說明
Extran® AP 22是一种酸性实验室清洗剂。它的清洁能力可靠、彻底,防止残留物被转移至后续分析,并确保分析结果的准确性。
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。本品含生物可降解活性成分,为环保产品。点击此处以获取更多信息。
應用
Extran® AP 22既可作为预洗剂使用,又可用作具有中和作用的漂白剂。
当被用作:
  • 预洗剂时,主要负责从残留物中溶解碳酸盐和氢氧化物。通过会去除蛋白物质和有机碱,比如胺类。
  • 漂白剂时,尤其适用于清除清洗过材料上的残留碱或在溶液留存转移的情况下进行中和。
这种酸性清洗剂也非常适用于去除洗衣机中的钙质沉积物。本产品建议在必须保持温和环境的情况下使用。尤其适用于缓慢去除钙质沉积物,例如水龙头或敏感金属和玻璃表面等。
分析報告
游离酸(以柠檬酸计):32.0 - 35.0 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.140 - 1.150
法律資訊
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1