solid
環保替代產品特色
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH值
12.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
體積密度
900 kg/m3
環保替代類別
, Aligned
儲存溫度
no temp limit
一般說明
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。本品含生物可降解活性成分,为环保产品。点击此处以获取更多信息。
该产品与EX0990相同,具有相同的质量和质量标准。一些包装尺寸已变更,以提供全球统一的产品。
聯結
替代:EX0990-1
分析報告
鉴别:通过测试
pH值(1 %;水): ≥ 12.5
发泡体积(5 %;水): ≤ 1 ml
堆密度:约90
pH值(1 %;水): ≥ 12.5
发泡体积(5 %;水): ≤ 1 ml
堆密度:约90
法律資訊
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1