Key Documents
1.07324
Millipore
改良胰蛋白胨大豆琼脂-脱水培养基
NutriSelect® Prime, with polysorbate 80 and lecithin, according to EP, USP, JP, EN 17141, ISO 21149, powder, suitable for microbiology
别名:
MCT琼脂, 大豆-酪蛋白-消化-卵磷脂-聚山梨醇酯80琼脂培养基, 微生物含量测试(MCT)琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
EN 17141
ISO 21149
JP
USP
according to EP
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
powder
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
NutriSelect® Prime
儲存條件
protect from light (Keep tightly closed and dry)
技術
microbiological culture: suitable
顏色
beige
pH值
7.1-7.5 (25 °C, 45.7 g/L in H2O)
溶解度
45.7 g/L
應用
microbiology
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
適合性
aerobic bacteria (total)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
含聚山梨醇酯80和卵磷脂的NutriSelect ® prime 胰蛋白酶大豆琼脂符合EP、USP、JP、EN 17141和ISO 21149,用于环境监测以及容器和表面的测定。两种蛋白胨(酪蛋白和大豆的酶促消化物)的组合通过供应有机氮、氨基酸和长链肽来提供高营养。这种复杂培养基中的氯化钠维持渗透平衡,琼脂则是固化剂。这种胰蛋白酶大豆琼脂的改良形式含有卵磷脂和聚山梨醇酯80(也称吐温® 80) ,在取样时可使残留杀菌剂失活。卵磷脂也可中和季铵化合物(QAC)、 对羟基苯甲酸酯(paraben)和双胍。相似地,聚山梨醇酯80可中和QAC、碘、对羟基苯甲酸酯、酚类、六氯酚和福尔马林。含聚山梨醇酯80和卵磷脂的NutriSelect ®胰蛋白酶大豆琼脂(TSA)可用于制备用于不同用途的板(如表面取样的接触板,用于表面镀层和空气取样技术、膜过滤和浇注镀层技术的板)。
應用
含聚山梨醇酯80和卵磷脂的NutriSelect® 胰蛋白酶大豆琼脂适用于杀菌剂处理表面和材料后存活的各种微生物的分离和培养,以及含防腐剂化妆品中需氧嗜温性细菌(微生物限度测试)的计数和检测。
特點和優勢
  • NutriSelect®prime产品系列提供优质、经济合算的粉末培养基,所有产品均由精选原料生产
  • 监管 F&B 和制药行业标准
  • 质量控制包括根据监管标准(ISO、FDA-BAM、EP、USP)进行生长促进测试,质量控制根据17025 认证进行
分析報告
外观(澄清度):澄清
外观(颜色):黄褐色
pH值(25 °C):7.1 - 7.5
参考培养基上的接种物(金黄色葡萄球菌 ATCC 6538(WDCM 00032)):10 - 100
参考培养基上的接种物(枯草芽孢杆菌 ATCC 6633(WDCM 00003)):10 - 100
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):10 - 100
参考培养基上的接种物(酿脓链球菌 ATTC 21059):10 - 100
参考培养基上的接种物(铜绿假单胞菌 ATCC 9027(WDCM 00026)):10 - 100
参考培养基上的接种物(铜绿假单胞菌 ATCC 10145(WDCM 00024)):10 - 100
参考培养基上的接种物(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)):10 - 100
参考培养基上的接种物(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):10 - 100
菌落计数(金黄色葡萄球菌 ATCC 6538(WDCM 00032)):
菌落计数(枯草芽孢杆菌 ATCC 6633(WDCM 00003)):
菌落计数(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):
菌落计数(酿脓链球菌 ATCC 21059):
菌落计数(铜绿假单胞菌 ATCC 9027(WDCM 00026)):
菌落计数(铜绿假单胞菌 ATCC 10145(WDCM 00024)):
菌落计数(白色念珠菌ATCC 10231(WDCM 00054)):
菌落计数(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):
在测试培养基上回收率(金黄色葡萄球菌 ATCC 6538(WDCM 00032)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(枯草芽孢杆菌 ATCC 6633(WDCM 00003)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(酿脓链球菌 ATCC 21059): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(铜绿假单胞菌 ATCC 9027(WDCM 00026)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(铜绿假单胞菌 ATCC 10145(WDCM 00024)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收率(巴西曲霉(黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50 %
中和能力检测(金黄色葡萄球菌 ATCC 6538(WDCM 00032)):通过检测
中和能力检测(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)):通过测试
孵育:24 hrs.;30-35°C;需氧;
白色念珠菌和巴西曲霉长达5天。
参考:血琼脂;对于白色念珠菌和巴西曲霉沙氏2%葡萄糖琼脂;用于胰蛋白酶大豆琼脂的中和能力检测。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available